5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
OR25384-1G OR25384-5G
APOSOR25384-1GEA 87 EUR
APOSOR25384-1G APOSOR25384-5G
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formula: C₈H₉BrN₄OS
MW: 289,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052137
Núm. CAS: 175202-84-3