4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25411-1G OR25411-250MG OR25411-5G
APOSOR25411-1GEA 201 EUR
APOSOR25411-1G APOSOR25411-250MG APOSOR25411-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₇ClO₂S₂
Pto. de fusión: 195…198 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052149
Núm. CAS: 149609-86-9