4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25431-1G OR25431-5G OR25431-25G
APOSOR25431-1GEA 0 EUR
APOSOR25431-1G APOSOR25431-5G APOSOR25431-25G
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Formula: C₅H₉NOS
Pto. de fusión: 124…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052156
Núm. CAS: 54013-55-7
EINECS: 258-924-7