5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR25462-1G OR25462-5G
APOSOR25462-1GEA 87 EUR
APOSOR25462-1G APOSOR25462-5G
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
Formula: C₈H₇NO₂S₄
MW: 277,407 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068017
Núm. CAS: 63033-64-7