2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylthio)-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-(Methylsulphanyl)-6-nitro-1,3-benzothiazole, 2-(Methylmercapto)-6-nitro-1,3-benzothiazole
OR25544-1G OR25544-5G
APOSOR25544-1GEA 92.8 EUR
APOSOR25544-1G APOSOR25544-5G
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Formula: C₈H₆N₂O₂S₂
MW: 226,275 g/mol
Pto. de fusión: 128…134 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00085141
Núm. CAS: 3621-99-6