5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-4-nitrobenzofurazan
OR25547-1G OR25547-250MG
APOSOR25547-1GEA 272 EUR
APOSOR25547-1G APOSOR25547-250MG
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₆H₂ClN₃O₃
MW: 199,551 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174259
Núm. CAS: 5714-17-0