Ethyl 2-[3-(2-amino-2-thioxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR25555-1G OR25555-5G
APOSOR25555-1GEA 87 EUR
APOSOR25555-1G APOSOR25555-5G
Ethyl 2-[3-(2-amino-2-thioxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]acetate
Ethyl 2-[3-(2-amino-2-thioxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl]acetate
Formula: C₁₄H₁₅N₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174271
Núm. CAS: 131666-72-3