2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Pyridin-2-yl)propan-2-ol
OR25562-250MG
OR25562-1G
APOSOR25562-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR25562-250MG
APOSOR25562-1G
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,179 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209259 Núm. CAS: 37988-38-8 |