3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile

Proveedor: Apollo Scientific

OR25578-1G OR25578-5G
APOSOR25578-1GEA 102 EUR
APOSOR25578-1G APOSOR25578-5G
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₁₁H₉N₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173847
Núm. CAS: 175203-46-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR