3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR25580-1G OR25580-5G
APOSOR25580-1GEA 87 EUR
APOSOR25580-1G APOSOR25580-5G
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,299 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203983
Núm. CAS: 175203-47-1