5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25628-1G OR25628-5G OR25628-100MG
APOSOR25628-1GEA 132 EUR
APOSOR25628-1G APOSOR25628-5G APOSOR25628-100MG
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Formula: C₁₄H₉NO₂
Pto. de fusión: 245…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174055
Núm. CAS: 175203-69-7