Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25721-10G OR25721-1G
APOSOR25721-10GEA 589 EUR
APOSOR25721-10G APOSOR25721-1G
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Formula: C₈H₁₃ClO₃
Pto. Ebullición: 54…58 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570535
Núm. CAS: 306935-33-1