2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25742-250MG OR25742-50MG
APOSOR25742-250MGEA 116 EUR
APOSOR25742-250MG APOSOR25742-50MG
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Formula: C₁₃H₁₃ClN₂O₂S
Pto. de fusión: 42…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01566566
Núm. CAS: 680211-93-2