3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25746-250MG OR25746-50MG
APOSOR25746-250MGEA 151 EUR
APOSOR25746-250MG APOSOR25746-50MG
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₄S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570599
Núm. CAS: 680211-97-6