(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(6-Methoxybenzofuran-3-yl)acetic acid, 3-(Carboxymethyl)-6-methoxybenzo[b]furan
OR25758-10G OR25758-1G
APOSOR25758-10GEA 403 EUR
APOSOR25758-10G APOSOR25758-1G
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₄
Pto. de fusión: 124…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02677734
Núm. CAS: 69716-05-8