(Diphenylphosphoryl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Hydroxymethyl)diphenylphosphine oxide, Diphenyl(hydroxymethyl)phosphine oxide
OR25804-250MG
APOSOR25804-250MGEA 98.6 EUR
APOSOR25804-250MG
(Diphenylphosphoryl)methanol
(Diphenylphosphoryl)methanol
Formula: C₁₃H₁₃O₂P
MW: 232,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00087496
Núm. CAS: 884-74-2