N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Nitro-3,4,5,6-tetrachlorophenyl)benzylamine, 2-(Benzylamino)-3,4,5,6-tetrachloronitrobenzene
OR25837-1G OR25837-5G
APOSOR25837-1GEA 139 EUR
APOSOR25837-1G APOSOR25837-5G
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Formula: C₁₃H₈Cl₄N₂O₂
MW: 366,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114878
Núm. CAS: 69035-11-6