5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR25851-100MG OR25851-250MG OR25851-50MG
APOSOR25851-100MGEA 109 EUR
APOSOR25851-100MG APOSOR25851-250MG APOSOR25851-50MG
5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
5-Bromo-N-ethyl-3,4-dinitrothiophen-2-amine
Formula: C₆H₆BrN₃O₄S
MW: 296,099 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00103270
Núm. CAS: 680212-43-5