N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR25866-5G OR25866-10G
APOSOR25866-5GEA 0 EUR
APOSOR25866-5G APOSOR25866-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Formula: C₁₂H₁₄ClN₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126338
Núm. CAS: 680212-54-8