N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR25868-1G OR25868-5G OR25868-10G
APOSOR25868-1GEA 0 EUR
APOSOR25868-1G APOSOR25868-5G APOSOR25868-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Formula: C₁₁H₁₂ClN₃O₃
MW: 269,684 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126342
Núm. CAS: 680212-55-9