6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25897-1G OR25897-5G
APOSOR25897-1GEA 132 EUR
APOSOR25897-1G APOSOR25897-5G
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₆N₂O₂S
MW: 182,2 g/mol
Pto. de fusión: 164…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02083132
Núm. CAS: 77628-51-4