5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Chlorocarbonyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-(Chloroformyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
OR25907-1G OR25907-5G
APOSOR25907-1GEA 198 EUR
APOSOR25907-1G APOSOR25907-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 80…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086204
Núm. CAS: 98591-60-7
UN: 3261
ADR: 8,III