4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-((4-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)morpholine
OR25919-1G OR25919-500MG OR25919-250MG
APOSOR25919-1GEA 306 EUR
APOSOR25919-1G APOSOR25919-500MG APOSOR25919-250MG
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Formula: C₁₁H₁₄BrNO₃S
MW: 320.203 g/mol
Pto. de fusión: 147…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086214
Núm. CAS: 138385-04-3
UN: 3261
ADR: 8 III