4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]aniline 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR25920-1G OR25920-250MG
APOSOR25920-1GEA 183 EUR
APOSOR25920-1G APOSOR25920-250MG
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]aniline 90%
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Pto. de fusión: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03407300
Núm. CAS: 263339-24-8
UN: 3259
ADR: 8,III