Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR25929-250MG OR25929-1G OR25929-5G
APOSOR25929-250MGEA 81.2 EUR
APOSOR25929-250MG APOSOR25929-1G APOSOR25929-5G
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆ClNO₃
MW: 233,692 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01480849
Núm. CAS: 318280-71-6
UN: 1760
ADR: 8,III