2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR25945-1G OR25945-5G
APOSOR25945-1GEA 203 EUR
APOSOR25945-1G APOSOR25945-5G
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Formula: C₈H₈BrNO
MW: 214,059 g/mol
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02990473
Núm. CAS: 14181-72-7
UN: 1759
ADR: 8,II