tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl ((5-bromothiophen-2-yl)methyl)carbamate
OR25979-1G OR25979-5G
APOSOR25979-1GEA 94.4 EUR
APOSOR25979-1G APOSOR25979-5G
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Formula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
MW: 292,193 g/mol
Pto. de fusión: 48…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03659715
Núm. CAS: 215183-27-0