Ethyl 4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR25985-1G OR25985-5G
APOSOR25985-1GEA 248 EUR
APOSOR25985-1G APOSOR25985-5G
Ethyl 4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Ethyl 4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249,306 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407373
Núm. CAS: 423768-51-8