6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR26007-1G OR26007-250MG
APOSOR26007-1GEA 0 EUR
APOSOR26007-1G APOSOR26007-250MG
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Formula: C₈H₇NO₂S
Pto. de fusión: 150…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173800
Núm. CAS: 20503-40-6