2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-chloro-3-formyl-1-benzothiophene
OR26058-1G OR26058-250MG
APOSOR26058-1GEA 224 EUR
APOSOR26058-1G APOSOR26058-250MG
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₄BrClOS
MW: 275,549 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570694
Núm. CAS: 680212-97-9