1-Amino-2-hydroxyindane
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Amino-2-indanol, 1-Aminoindan-2-ol, 2-Hydroxyindan-1-amine, 1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
OR2608-1G OR2608-5G OR2608-250MG OR2608-500MG
APOSOR2608-1GEA 157 EUR
APOSOR2608-1G APOSOR2608-5G APOSOR2608-250MG APOSOR2608-500MG
1-Amino-2-hydroxyindane
1-Amino-2-hydroxyindane
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053472
Núm. CAS: 74165-73-4