4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxoquinoline
OR26332-1G OR26332-250MG
APOSOR26332-1GEA 230 EUR
APOSOR26332-1G APOSOR26332-250MG
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101322
Núm. CAS: 32262-17-2