Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR26341-5G
APOSOR26341-5GEA 120 EUR
APOSOR26341-5G
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 95%
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167747
Núm. CAS: 1632-68-4