Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2655-1G OR2655-5G
APOSOR2655-1GEA 0 EUR
APOSOR2655-1G APOSOR2655-5G
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Formula: C₆H₂N₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01233047
Núm. CAS: 18853-32-2