Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyano-5-(methoxycarbonyl)benzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-(methoxycarbonyl)benzonitrile
OR2661-1G OR2661-250MG OR2661-100MG
APOSOR2661-1GEA 381 EUR
APOSOR2661-1G APOSOR2661-250MG APOSOR2661-100MG
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839300
Núm. CAS: 908562-25-4