{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2668-100MG OR2668-250MG
APOSOR2668-100MGEA 87 EUR
APOSOR2668-100MG APOSOR2668-250MG
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09264196
Núm. CAS: 946682-30-0