2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR26819-1G OR26819-250MG
APOSOR26819-1GEA 290 EUR
APOSOR26819-1G APOSOR26819-250MG
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
Formula: C₇H₆N₄OS
MW: 194,214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126469
Núm. CAS: 98550-17-5