3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propionamide, 4-Bromo-N-(3-bromopropanoyl)aniline
OR26966-250MG OR26966-500MG
APOSOR26966-250MGEA 198 EUR
APOSOR26966-250MG APOSOR26966-500MG
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Formula: C₉H₉Br₂NO
MW: 306,982 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00124398
Núm. CAS: 7661-10-1