3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2708-1G OR2708-500MG
APOSOR2708-1GEA 302 EUR
APOSOR2708-1G APOSOR2708-500MG
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,209 g/mol
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01693509
Núm. CAS: 1136-76-1