N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR27083-1G OR27083-5G
APOSOR27083-1GEA 43.5 EUR
APOSOR27083-1G APOSOR27083-5G
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00035803
Núm. CAS: 825-52-5