2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR27100-100MG OR27100-250MG
APOSOR27100-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR27100-100MG APOSOR27100-250MG
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Formula: C₆H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00465044
Núm. CAS: 5625-98-9
UN: 3259
ADR: 8,III