3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3,5-Dichloropyridin-4-yl)hydrazine
OR27149-1G OR27149-500MG OR27149-5G
APOSOR27149-1GEA 284 EUR
APOSOR27149-1G APOSOR27149-500MG APOSOR27149-5G
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₅Cl₂N₃
MW: 178,019 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00174279
Núm. CAS: 153708-69-1