2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27202-1G OR27202-250MG
APOSOR27202-1GEA 345 EUR
APOSOR27202-1G APOSOR27202-250MG
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Formula: C₉H₁₃ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084911
Núm. CAS: 94171-08-1