4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27308-1G OR27308-5G
APOSOR27308-1GEA 0 EUR
APOSOR27308-1G APOSOR27308-5G
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Formula: C₇H₁₀N₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052768
Núm. CAS: 175204-57-6