Diethyl 2-heptylmalonate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR27453-1G
OR27453-100MG
OR27453-250MG
OR27453-500MG
OR27453-2.5G
OR27453-5G
APOSOR27453-1GEA
406
EUR
APOSOR27453-1G
APOSOR27453-100MG
APOSOR27453-250MG
APOSOR27453-500MG
APOSOR27453-2.5G
APOSOR27453-5G
Diethyl 2-heptylmalonate
Diethyl 2-heptylmalonate
Formula:
C₁₄H₂₆O₄ MW: 258.354 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027827 Núm. CAS: 607-83-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...