N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-[(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)amino]-2,3-dihydro-1-ethanoyl-1H-indole, 1-Acetyl-5-[(4-chloro-3-nitrobenzoyl)amino]indoline
OR27504-100MG OR27504-50MG
APOSOR27504-100MGEA 198 EUR
APOSOR27504-100MG APOSOR27504-50MG
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Formula: C₁₇H₁₄ClN₃O₄
MW: 359,764 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277956
Núm. CAS: 680214-07-7