5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-5-nitro-3-phenyl-1H-indole
OR27538-100MG OR27538-1G
APOSOR27538-100MGEA 58 EUR
APOSOR27538-100MG APOSOR27538-1G
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₀N₂O₄
Pto. de fusión: 290 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00054540
Núm. CAS: 14182-37-7