6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Borono-2-(dimethylamino)pyridine hydrate
OR2767-1G OR2767-500MG
APOSOR2767-1GEA 69.6 EUR
APOSOR2767-1G APOSOR2767-500MG
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Formula: C₇H₁₁BN₂O₂·H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06656059
Núm. CAS: 1256355-24-4