2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethylpyridin-3-ol, 3-Hydroxy-2,6-lutidine
OR27677-10G OR27677-1G OR27677-5G
APOSOR27677-10GEA 154 EUR
APOSOR27677-10G APOSOR27677-1G APOSOR27677-5G
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.152 g/mol
Pto. de fusión: 210…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00228692
Núm. CAS: 1122-43-6