7-methyl-1-naphthol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR27682-250MG OR27682-100MG OR27682-25MG
APOSOR27682-250MGEA 1200 EUR
APOSOR27682-250MG APOSOR27682-100MG APOSOR27682-25MG
7-methyl-1-naphthol 96%
7-methyl-1-naphthol
Formula: C₁₁H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01314197
Núm. CAS: 6939-33-9